Hightextra® Smooth Wipes
Fournisseur: ECOLINE NV-SA
HTS0060R05300W
ECOLHTS0060R05300WEA 101 EUR InStock
ECOLHTS0060R05300W
Hightextra® Smooth Wipes
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
The combination of woodpulp and continuous polyester fibres creates a super strong wipe, even when used wet, that copes with tougher cleaning too.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité