Wall Bracket for 30 L Bio-bin® Boxes
Fournisseur: ECONIX LTD
EXBB30WB
ECONEXBB30WBEA 218 EUR InStock
ECONEXBB30WB
Wall Bracket for 30 L Bio-bin® Boxes
Boîtes Boîtes à déchets
This wall bracket is used in areas where the bin needs to be kept off the floor.
  • Easy to attach to a wall or to the side of a trolley
  • Chrome plated for easy cleaning
  • Fixed into place with M8 screws and plugs depending on the wall type (not supplied)
Informations de commande: Supplied without screws.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité