β-Cyclodextrine
Fournisseur: EDQM
B0950000
EDQMB0950000EA 234 EUR InStock
EDQMB0950000
β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Formule: C₄₂H₇₀O₃₅
Numéro MDL: MFCD00078139
Numéro CAS: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité