Organic reference standard, Betamethasone, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
B1000000
EDQMB1000000EA 234 EUR InStock
EDQMB1000000
Organic reference standard, Betamethasone, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monographs 0312,0354,0388, and 0811
  • Solubility in water: less than 0,063 g/l
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité