Colécalciférol
Fournisseur: EDQM
Synonyms: Vitamin D3, Colecalciferol
C2100000
EDQMC2100000EA 244 EUR InStock
EDQMC2100000
Colécalciférol
Colécalciférol
Formule: C₂₇H₄₄O
MW: 384.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078131
Numéro CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité