Organic reference standard, Cortisone acetate, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
C2800000
EDQMC2800000EA 234 EUR InStock
EDQMC2800000
Organic reference standard, Cortisone acetate, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monographs 0321, 0736, and 0767
  • Solubility in water: less than 1 g/l
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité