Organic reference standard, Enalapril, for system suitability, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
E0110000
EDQME0110000EA 234 EUR InStock
EDQME0110000
Organic reference standard, Enalapril, for system suitability, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
A long-acting angiotensin-converting enzyme inhibitor.
  • In Monograph 1420
  • Solubility in water: 10 - 33,3 g/l
  • Soluble in/miscible with methanol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité