4-Hydroxybenzoate d'éthyle
Fournisseur: EDQM
E2425000
EDQME2425000EA 234 EUR InStock
EDQME2425000
4-Hydroxybenzoate d'éthyle
4-Hydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…118 °C
Densité: 1.078 g/cm³ (131 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002353
Numéro CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité