Galactitol
Fournisseur: EDQM
G0049000
EDQMG0049000EA 234 EUR InStock
EDQMG0049000
Galactitol
Galactitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064288
Numéro CAS: 608-66-2
EINECS: 210-165-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité