Organic reference standard, Hyoscine hydrobromide, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
H1500000
EDQMH1500000EA 244 EUR InStock
EDQMH1500000
Organic reference standard, Hyoscine hydrobromide, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monographs 0106 and 0500
  • Solubility in water: 33,3 to 100 g/l
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité