Organic reference standard, Kanamycin B sulfate, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
K0100000
EDQMK0100000EA 234 EUR InStock
EDQMK0100000
Organic reference standard, Kanamycin B sulfate, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monographs 0032, 0033, and 0645
  • Solubility in water: 50 g/l at 20 °C
  • Pharmaceutical applications
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité