Organic reference standard, DL-Methionine, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
M0950000
EDQMM0950000EA 244 EUR InStock
EDQMM0950000
Organic reference standard, DL-Methionine, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 0624
  • Solubility in water: 34 g/l at 25°C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité