Organic reference standard, Naphazoline impurity A, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
N0200000
EDQMN0200000EA 234 EUR InStock
EDQMN0200000
Organic reference standard, Naphazoline impurity A, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monographs 0147 and 0730
  • Solubility in water: 100 - 1000 g/l
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité