Organic reference standard, Oxymetazoline hydrochloride, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
O0290000
EDQMO0290000EA 234 EUR InStock
EDQMO0290000
Organic reference standard, Oxymetazoline hydrochloride, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 0943
  • Solubility in water: 100 to 1000 g/l
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité