Organic reference standard, Pentamidine diisetionate, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
P0405000
EDQMP0405000EA 244 EUR InStock
EDQMP0405000
Organic reference standard, Pentamidine diisetionate, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 1137 and 1436
  • Solubility in water: 100 to 1000 g/l
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité