Organic reference standard, Prednisone, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
P2900000
EDQMP2900000EA 234 EUR InStock
EDQMP2900000
Organic reference standard, Prednisone, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 0354
  • Solubility in water: less than 0,1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité