Organic reference standard, Simvastatin, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
S0650000
EDQMS0650000EA 234 EUR InStock
EDQMS0650000
Organic reference standard, Simvastatin, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 1563
  • Soluble in/miscibility with ethyl acetate and methanol
  • Pharmaceutical applications
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité