Organic reference standard, Sisomicin sulfate, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
S0660000
EDQMS0660000EA 244 EUR InStock
EDQMS0660000
Organic reference standard, Sisomicin sulfate, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 0331 and 1351
  • Partial solubility in water
  • Pharmaceutical applications
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité