Organic reference standard, Spiramycin, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
S1100000
EDQMS1100000EA 234 EUR InStock
EDQMS1100000
Organic reference standard, Spiramycin, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monographs 0179, 0293, 1982, and 20702
  • Soluble in organic solvents
  • Partial solubility in water
  • Pharmaceutical applications
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité