Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Octadécanol

Fournisseur: EDQM

S1350000
EDQMS1350000EA 234 EUR InStock
EDQMS1350000
1-Octadécanol
1-Octadécanol


Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…57 °C
Densité: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002823
Numéro CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité