DL-α-Tocophérol acétate
Fournisseur: EDQM
T1600000
EDQMT1600000EA 234 EUR InStock
EDQMT1600000
DL-α-Tocophérol acétate
DL-α-Tocophérol acétate
Formule: C₃₁H₅₂O₃
Numéro MDL: MFCD00072042
Numéro CAS: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité