trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Fournisseur: EDQM
T1810000
EDQMT1810000EA 234 EUR InStock
EDQMT1810000
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00001466
Numéro CAS: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité