Organic reference standard, Triamcinolone, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
T1899990
EDQMT1899990EA 234 EUR InStock
EDQMT1899990
Organic reference standard, Triamcinolone, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 1376
  • Solubility in/miscible with DMSO and methanol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité