Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triéthyle citrate

Fournisseur: EDQM
Synonyms: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester

T1986000
EDQMT1986000EA 244 EUR InStock
EDQMT1986000
Triéthyle citrate
Triéthyle citrate


Formule: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276,29 g/mol
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00009201
Numéro CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité