Organic reference standard, Trolamine, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
T2545000
EDQMT2545000EA 234 EUR InStock
EDQMT2545000
Organic reference standard, Trolamine, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 1577
  • Solubility in water: 149 g/l at 20 °C
  • Pharmaceutical applications
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité