Organic reference standard, Ursodeoxycholic acid, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
U0800000
EDQMU0800000EA 244 EUR InStock
EDQMU0800000
Organic reference standard, Ursodeoxycholic acid, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monographs 1189 and 1275
  • Solubility in water: less than 0.02 g/l at 20°C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité