Organic reference standard, Amlodipine besilate, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
Y0000049
EDQMY0000049EA 244 EUR InStock
EDQMY0000049
Organic reference standard, Amlodipine besilate, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
Filled under inert atmosphere protected from humidity.
  • In Monograph 1491
  • Solubility in water: 1 - 10 g/l
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité