Organic reference standard, 4-Aminobenzoic acid, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
Y0000173
EDQMY0000173EA 234 EUR InStock
EDQMY0000173
Organic reference standard, 4-Aminobenzoic acid, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 1687
  • Solubility in water: 8 g/l at 25°C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité