Organic reference standard, ciprofloxacin, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
Y0000198
EDQMY0000198EA 234 EUR InStock
EDQMY0000198
Organic reference standard, ciprofloxacin, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 1089
  • Soluble in/miscibility with hot DMSO and hot methanol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité