Organic reference standard, Perindopril for stereochemical purity, Ph.Eur., RS
Fournisseur: EDQM
Y0000207
EDQMY0000207EA 244 EUR InStock
EDQMY0000207
Organic reference standard, Perindopril for stereochemical purity, Ph.Eur., RS
Étalons Étalons organiques
  • In Monograph 2019
  • Soluble in ethanol (96%), dimethylsulfoxide (DMSO), and water
  • Pharmaceutical applications
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité