(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Fournisseur: EDQM
Y0001209
EDQMY0001209EA 244 EUR InStock
EDQMY0001209
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Formule: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004707
Numéro CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité