Pharmaceutical Analytical Standard, Escitalopram for System Suitability, Reference Material
Fournisseur: EDQM
Y0001797
EDQMY0001797EA 189 EUR InStock
EDQMY0001797
Pharmaceutical Analytical Standard, Escitalopram for System Suitability, Reference Material
Étalons Étalons organiques
Escitalopram for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Escitalopram is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), the S-enantiomer and eutomer of citalopram.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité