Haloperidol Decanoate, Reference Standard
Fournisseur: EDQM
Y0002434
EDQMY0002434EA 189 EUR InStock
EDQMY0002434
Haloperidol Decanoate, Reference Standard
Étalons Étalons organiques
Haloperidol decanoate for system suitability CRS is a reference standard for laboratory tests as prescribed in the European Pharmacopoeia only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité