Kit d'expérimentation, principes de la chromatographie de filtration sur gel
Fournisseur: EDVOTEK
108
EDVO108EA 138 EUR InStock
EDVO108
Kit d'expérimentation, principes de la chromatographie de filtration sur gel
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
Cette expérience présente la séparation chromatographique à la classe et montre aux étudiants les séparations des colorants de différentes couleurs sur la base de leur taille et de leur forme. Les colonnes peuvent être rincées et réutilisées.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Remplissage des colonnes : 20 minutes ; séparation des colonnes : 40 minutes
Autres éléments nécessaires : béchers de 50 ou 100 ml, bécher ou tube à essai de 25 ml, supports annulaires avec pinces et eau distillée.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, mélange d'échantillons, colonnes de chromatographie, matrice sèche, tampon d'élution, pipettes de transfert et microtubes à essai.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité