Kit d'expérimentation, détermination du poids moléculaire des protéines (à base d'agarose)
Fournisseur: EDVOTEK
110
EDVO110EA 184 EUR InStock
EDVO110
Kit d'expérimentation, détermination du poids moléculaire des protéines (à base d'agarose)
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
Cette expérience présente une méthode simple destinée à déterminer le poids moléculaire des sous-unités protéiques par électrophorèse horizontale. Les étalons protéiques et les éléments inconnus étant précolorés, la séparation des protéines peut s'observer durant l'électrophorèse. L'expérience inclut de l'agarose de classe protéique, solution alternative aux gels de polyacrylamide.
  • Pour 4 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 1 heure, suivie d'une coloration pendant la nuit
Autres éléments nécessaires : appareil d'électrophorèse horizontale, alimentation, système de visualisation lumineux blanc, micropipette à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 20 µl, méthanol et acide acétique glacial.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons LyphoProtein précolorés, solution de chargement de gel, agarose, tampon pour électrophorèse, colorant et solution SDS.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité