Kit d'expérimentation, principes de la chromatographie sur couche mince
Fournisseur: EDVOTEK
113
EDVO113EA 138 EUR InStock
EDVO113
Kit d'expérimentation, principes de la chromatographie sur couche mince
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
Cette expérience présente la théorie chromatographique et les méthodes de chromatographie sur couche mince (CCM). Les colorants mélangés sont séparés sur une plaque de CCM en cellulose à l'aide de différents systèmes de solvants.
  • Pour 8 groupes de laboratoire
  • Plaques à godets : 20 minutes ; séparation CCM : 5 minutes
Autres éléments nécessaires : pipettes de 5 ou 10 ml.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons, réactifs etMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité