Genes in a Tube™
Fournisseur: EDVOTEK
119
EDVO119EA 192 EUR InStock
EDVO119
Genes in a Tube™
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
Kit permettant aux étudiants d'extraire et de précipiter leur propre ADN. Les étudiants peuvent mettre leur ADN dans un tube utilisable comme pendentif de collier.
  • Pour 25 étudiants, plus 1
  • Réalisation : 30 minutes
Autres éléments nécessaires : alcool glacé (95% d'éthanol ou d'alcool isopropylique) et bain-marie à 56 °C.
Autres éléments nécessaires : alcool glacé (95% d'éthanol ou d'alcool isopropylique) et bain-marie à 56 °C.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, tampon de lyse, solution de NaCl, protéases, tampon Tris, solution de bleu de méthylène Plus, microtubes à centrifuger, applicateurs stériles à embout en coton, pipettes de transfert, tubes pour la précipitation de l'ADN, tubes Gene Tubes et fil.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité