Kits d'expériementation, groupes sanguins
Fournisseur: EDVOTEK
140
EDVO140EA 60.5 EUR InStock
EDVO140
Kits d'expériementation, groupes sanguins
Matériel éducatif Matériel éducatif de médecine légale Kits pour médecine légale
Les groupes sanguins ABO et Rh laissées sur les lieux d'un crime peuvent aider à affiner la liste de suspects. Dans cette expérience, les élèves utilisent l'agglutination pour identifier le groupe sanguin à partir d'échantillons de sang inconnu ce qui permet de retrouver un criminel.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Durée de l'opération: 45 minutes
Autres éléments nécessaires: microscope avec une magnification de 400x.
Information de livraison: Informations de livraison: Le kit comprend les instructions de contrôle, des échantillons sanguins ABO Rh,More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité