Kits d'expérimentation, diagnostic du cancer par analyse du sang
Fournisseur: EDVOTEK
141
EDVO141EA 161 EUR InStock
EDVO141
Kits d'expérimentation, diagnostic du cancer par analyse du sang
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
Les cellules cancéreuses diffèrent des cellules normales par la combinaison de protéines présentes sur leur surface. Les anticorps contre ces protéines se lient spécifiquement aux cellules cancéreuses et non aux cellules normales. Cela permet une détection précoce du cancer et pourrait permettre d'administrer des traitements contre le cancer. Cette simulation consiste à montrer la réaction des marqueurs de cellules cancéreuses et de leurs antigènes correspondants.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 35 minutes
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, plaques de microtitration, marqueurs de cellules cancéreuses, marqueurs de cellules normales, pipettes de transferts et tampon.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité