Kits d'expérimentation, étude sur la diversité des protéines (à base de polyacrylamide)
Fournisseur: EDVOTEK
150
EDVO150EA 119 EUR InStock
EDVO150
Kits d'expérimentation, étude sur la diversité des protéines (à base de polyacrylamide)
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
For learning about the diversity of proteins by studying the electrophoretic profiles of various sources. Students separate proteins from bacterial, plant, serum, and milk proteins alongside a standard protein marker.
  • For six lab groups (sharing three gels)
  • Electrophoresis 60 minutes, staining 20 minutes, destaining 2 h
Autres éléments nécessaires : 3 gels de polyacrylamide (12%), système d'électrophorèse verticale sur gel, alimentation, caisson lumineux blanc, micropipette à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 20 µl, pointes fines, méthanol et acide acétique glacial.
Information de livraison: Kit includes instructions, denatured LyphoProtein samples, standard protein markers, gel loading solution, buffer, Protein Plus stain and Protein InstaStain.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité