Billes de couleur
Fournisseur: EDVOTEK
1500
EDVO1500EA 86.3 EUR InStock
EDVO1500
Billes de couleur
Modèles Modèles de biologie moléculaire
Ces billes de couleur permettent der représenter les bases d'ADN de Watson-Crick: A, T, G, C.
Elles peuvent s'utiliser pour démontrer des concepts liés à la structure et la biologie de l'ADN.
Informations de commande: Includes 150 beads of each colour with detailed outline of various demonstrations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité