Kits d'expérimentation, détermination du poids moléculaire des protéines (à base de polyacrylamide)
Fournisseur: EDVOTEK
153
EDVO153EA 119 EUR InStock
EDVO153
Kits d'expérimentation, détermination du poids moléculaire des protéines (à base de polyacrylamide)
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
À l'aide de LyphoProteins précolorées, les poids moléculaires des sous-ensembles sont déterminés par électrophorèse verticale sur gel de polyacrylamide avec l'agent dénaturant SDS. Il est attribué aux protéines précolorées dont les poids moléculaires sont inconnus des poids moléculaires basés sur la relative mobilité des marqueurs de protéines standard.
  • Pour 6 groupes de laboratoire (se partageant 3 gels)
  • Électrophorèse: 60 minutes, coloration: 20 minutes, décoloration: 2 heures
Autres éléments nécessaires : 3 gels de polyacrylamide (12%), système d'électrophorèse verticale sur gel, alimentation, caisson lumineux blanc, micropipette à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 20 µl, pointes fines, méthanol et acide acétique glacial.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons de LyphoProtein dénaturés, marqueurs de protéines standard, solution de chargement de gel, tampon, colorants Protein Plus et Protein InstaStain.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité