Kit d'expérimentation, détection d'un agent infectieux simulé
Fournisseur: EDVOTEK
166
EDVO166EA 217 EUR InStock
EDVO166
Kit d'expérimentation, détection d'un agent infectieux simulé
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
Une épidémie infectieuse exige l'identification rapide et précise de l'agent biologique en cause. Souvent, les premiers symptômes cliniques sont d'abord identifiés chez les individus exposés, puis les agents infectieux sont identifiés par des tests pratiqués en laboratoire. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants se transmettent un agent infectieux simulé (colorant chimique) visible uniquement sous une lampe UV à ondes longues. Le mode de transmission et la source primaire sont documentés.
  • Pour 25 étudiants
  • Réalisation : 30 à 45 minutes
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, réactifs pour simuler un agent infectieux (indicateur par colorant fluorescent et échantillon négatif), tubes à essai et bouchons, pipettes de transfert, mini-lampe UV à ondes longues, écouvillons en coton, pétrolatum et gants.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité