Protein InstaStain® for 15 gels
Fournisseur: EDVOTEK
2016
EDVO2016EA 101 EUR InStock
EDVO2016
Protein InstaStain® for 15 gels
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Les feuilles Protein InstaStain® colorent les gels plus rapidement qu'avec les méthodes classiques.
  • For 15 gels (10×10 cm)
Protein InstaStain® produit une coloration uniforme et de haute qualité des gels, avec d'excellents résultats pour la photographie. Elles sont également écologiques dans la mesure où elles utilisent une matrice solide évitant les grandes quantités de colorants et de déchets.
Protein InstaStain® can be used to stain the most common gels of various sizes (ranging from 8×8 to 13×13 cm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité