Kits d'expérimentation, mini-préparations pour isolement de l'ADN plasmidique
Fournisseur: EDVOTEK
202
EDVO202EA 213 EUR InStock
EDVO202
Kits d'expérimentation, mini-préparations pour isolement de l'ADN plasmidique
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
L'isolement rapide et à petite échelle de l'ADN plasmidique est une procédure de routine utilisée pour cribler et analyser les ADN recombinants dans les expériences de clonage et de sous-clonage. Dans cette expérience, les étudiants isolent l'ADN plasmidique sans utiliser de produits chimiques toxiques comme le phénol ou le chloroforme.
  • Pour 5 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 60 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse et alimentation, bain-marie, microcentrifugeuse (10000 min⁻¹), micropipettes à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 40 µl et 50 µl, isopropanol de 95 à 100% et caisson lumineux blanc.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants: instructions, différentes solutions et tampons, poudre d'agarose et colorants.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité