Kits d'expérimentation, isolement de l'ADN chromosomique de l'E. coli
Fournisseur: EDVOTEK
203
EDVO203EA 213 EUR InStock
EDVO203
Kits d'expérimentation, isolement de l'ADN chromosomique de l'E. coli
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
Isolation of high molecular weight chromosomal DNA is the first step in molecular cloning since it is the source of genes in cells. This experiment provides DNA extraction LyphoCells and reagents for isolating chromosomal DNA from E. coli. After spooling from solution, the DNA can be dissolved and analysed by agarose gel electrophoresis as an optional lab extension activity.
  • For 5 lab groups
  • Complete in 60 minutes
Also required: Water bath, 95 to 100% isopropanol. For optional electrophoresis: Electrophoresis tank, power supply, 5 to 50 µl adjustable or 40 µl fixed volume micropipettes, and white light box.
Information de livraison: Kit includes instructions, LyphoCells, various solutions and buffers, agarose powder, and stains.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité