Kits d'expérimentation, analyse par la technique de transfert de Southern
Fournisseur: EDVOTEK
207
EDVO207EA 153 EUR InStock
EDVO207
Kits d'expérimentation, analyse par la technique de transfert de Southern
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
This experiment introduces students to Southern blotting as a tool for DNA fingerprinting in a hypothetical paternity determination. DNA fragments are first separated by agarose gel electrophoresis, then transferred to a nylon membrane and finally visualised by staining.
  • For 5 lab groups
  • Electrophoresis 45 minutes, blotting overnight, staining and destaining 10 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse et alimentation, bain-marie à 65 °C, système de visualisation de l'ADN, filet et plateau de coloration, micropipettes automatiques, verrerie de laboratoire, four à micro-ondes, eau distillée, NaCl, NaOH, HCl concentré, sachet plastique et pinces.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN pour électrophorèse, solution de chargement de gel, UltraSpec-Agarose, tampon pour électrophorèse, pipettes, 5 membranes en nylon prédécoupées, 5 papiers filtres de transfert prédécoupés et colorant bleu pour ADN Blue-Blot.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité