Transformation d'E. coli avec pGAL™
Fournisseur: EDVOTEK
221
EDVO221EA 197 EUR InStock
EDVO221
Transformation d'E. coli avec pGAL™
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de microbiologie
Par cette expérience, les étudiants observent un changement de couleur bleue dans les cellules transformées, dû à l'activation d'un gène. Le plasmide pGAL donne un colorant bleu en raison de la production de la protéine β-galactosidase par le gène lacZ. L'IPTG n'est pas nécessaire, le pGAL contenant le gène lacZ complet.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 50 minutes ; culture : toute la nuit
Autres éléments nécessaires : incubateur à 37 °C, bain-marie.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, LyphoCells, ADN plasmidique, tampon, milieux, ampicilline, X-Gal, agar ReadyPour, boîtes de Pétri, pipettes stériles, boucles et microtubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité