Kit d'expérimentation, identification génétique à l'aide des enzymes de restriction
Fournisseur: EDVOTEK
225
EDVO225EA 198 EUR InStock
EDVO225
Kit d'expérimentation, identification génétique à l'aide des enzymes de restriction
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
Cette expérience permet d'initier les étudiants aux digestions par enzymes de restriction dans un contexte de police scientifique. Les étudiants découpent l'ADN avec des enzymes de restriction, puis comparent le profil des bandes de l'ADN de la scène de crime à celui de deux suspects via une électrophorèse sur gel d'agarose.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 90 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse et alimentation, micropipettes à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 5, 10, 15 et 40 µl, bain-marie, balance et caisson lumineux blanc.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN Ready-to-Load™ « scène de crime », fragments d'ADN standard, Dryzymes™ (EcoRI et HindIII), solutions et tampons divers, ADN plasmidique, eau de grade enzymatique, poudre d'agarose et colorations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité