Kit d'expérimentation, chromatographie d'échange ionique
Fournisseur: EDVOTEK
243
EDVO243EA 149 EUR InStock
EDVO243
Kit d'expérimentation, chromatographie d'échange ionique
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Activités de chromatographie
La plupart des molécules ont une charge nette avec un pH compris entre 2 et 10. Lorsque le pH change, la charge nette sur les molécules peut considérablement varier. Dans le cadre de cette expérience, un mélange de 2 agents chimiques est absorbé dans une colonne d'échange ionique sur support solide et séparé durant l'élution dans des conditions influençant leur charge.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 60 à 90 minutes
Autres éléments nécessaires : spectrophotomètre et cuvettes, supports annulaires et clamps, et pipettes 5 ml.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échangeur d'ions, mélange chimique, tampon d'acétate de potassium et colonnes de chromatographie.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité